주요 문서
ENAH38A2D9E2
Enamine
[6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl]methanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.61
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(6-(difluoromethoxy)pyridin-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8F2N2O.ClH/c8-7(9)12-6-2-1-5(3-10)4-11-6;/h1-2,4,7H,3,10H2;1H
InChI key
CHWYWBUWLZONPK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352399
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7352399
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)