주요 문서
ENAH38A2D91D
Enamine
rac-(1R,2S,5S)-4-oxo-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
141.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(1S,2R,5R)-4-oxo-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H7NO3/c8-5-3-1-2(3)4(7-5)6(9)10/h2-4H,1H2,(H,7,8)(H,9,10)/t2-,3+,4+/m0/s1
InChI key
LPYGOKUHFJCPIQ-PZGQECOJSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6766359
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6766359
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)