주요 문서
ENAH38A2D8F1
Enamine
5H,6H,7H,8H,9H-pyrido[4,3-c]azepine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
184.67
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6,7,8,9-tetrahydro-5H-pyrido[4,3-c]azepine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2.ClH/c1-2-8-6-11-5-3-9(8)7-10-4-1;/h3,5-6,10H,1-2,4,7H2;1H
InChI key
YSAZWIMLUQBCAT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764691
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764691
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)