주요 문서
ENAH38A2D8C4
Enamine
6-azaspiro[2.5]octane-1-carbonitrile hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.66
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-azaspiro[2.5]octane-1-carbonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2.ClH/c9-6-7-5-8(7)1-3-10-4-2-8;/h7,10H,1-5H2;1H
InChI key
URPMUVUCJZJMEA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764353
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764353
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)