주요 문서
ENAH38A2CEAE
Enamine
5-fluoro-1-benzothiophene-4-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-fluorobenzo[b]thiophene-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H5FOS/c10-8-1-2-9-6(3-4-12-9)7(8)5-11/h1-5H
InChI key
BVPOCDHZTMNPTC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6758709
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6758709
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)