주요 문서
ENAH3155214D
Enamine
tert-butyl 3-amino-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyrazine-7-carboxylate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
274.75
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 3-amino-5,6-dihydroimidazo[1,2-a]pyrazine-7(8H)-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H18N4O2.ClH/c1-11(2,3)17-10(16)14-4-5-15-8(12)6-13-9(15)7-14;/h6H,4-5,7,12H2,1-3H3;1H
InChI key
FLDTZTXPTGKCOH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739180
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739180
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)