주요 문서
ENAH3155202C
Enamine
[4-(2-aminoethyl)phenyl]methanol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.67
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
[4-(2-aminoethyl)phenyl]methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO.ClH/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8;/h1-4,11H,5-7,10H2;1H
InChI key
VHQFEWXLZSGSBJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734960
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734960
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)