주요 문서
ENAH31552003
Enamine
2-[5-(aminomethyl)oxolan-3-yl]acetamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.66
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(5-(aminomethyl)tetrahydrofuran-3-yl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O2.ClH/c8-3-6-1-5(4-11-6)2-7(9)10;/h5-6H,1-4,8H2,(H2,9,10);1H
InChI key
RBYSGKYNGPJIAZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736649
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736649
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)