주요 문서
ENAH31551F21
Enamine
4-chloro-5,6-dimethylpyridin-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.61
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-chloro-5,6-dimethylpyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2/c1-4-5(2)10-3-6(9)7(4)8/h3H,9H2,1-2H3
InChI key
OSNFACXQDPPIKH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738841
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6738841
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)