주요 문서
ENAH31551D9D
Enamine
[(3R)-3-amino-2-oxobutyl]phosphonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.1
MDL number:
Iupac Name
(R)-(3-amino-2-oxobutyl)phosphonic acid
Inchi Code
1S/C4H10NO4P/c1-3(5)4(6)2-10(7,8)9/h3H,2,5H2,1H3,(H2,7,8,9)/t3-/m1/s1
InChI key
YCWGDQFWWLSCRS-GSVOUGTGSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734214
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734214
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)