주요 문서
ENAH31551CE0
Enamine
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H16O5/c1-9(2,3)16-8(14)11-4-10(5-11,6-15-11)7(12)13/h4-6H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
TZAVJGVWOXQFBP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733197
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733197
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)