주요 문서
ENAH31551CBF
Enamine
2-(3-amino-2-oxopiperidin-1-yl)acetic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.64
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(3-amino-2-oxopiperidin-1-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2O3.ClH/c8-5-2-1-3-9(7(5)12)4-6(10)11;/h5H,1-4,8H2,(H,10,11);1H
InChI key
RKAYQPADGDHJPH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733122
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733122
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)