주요 문서
ENAH31551C72
Enamine
3-(azetidin-3-yl)pyrrolidine-2,5-dione hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.63
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(azetidin-3-yl)pyrrolidine-2,5-dione hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10N2O2.ClH/c10-6-1-5(7(11)9-6)4-2-8-3-4;/h4-5,8H,1-3H2,(H,9,10,11);1H
InChI key
SRWZSUODLIAEIH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732769
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732769
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)