주요 문서
ENAH31551900
Enamine
2-(oxan-2-ylsulfanyl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(tetrahydro-2H-pyran-2-ylsulfanyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H12O3S/c8-6(9)5-11-7-3-1-2-4-10-7/h7H,1-5H2,(H,8,9)
InChI key
NFZDVJZULSKYAY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5045957
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5045957
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)