주요 문서
ENAH31551832
Enamine
hex-4-yn-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
97.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-methyl-3-pentynylamine
Inchi Code
1S/C6H11N/c1-3-4-5-6(2)7/h6H,5,7H2,1-2H3
InChI key
NQECNYGAVGZCPD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2962549
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)