주요 문서
ENAH30518460
Enamine
1,1,1,3,3,4,4,4-octafluorobutan-2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.05
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1,1,1,3,3,4,4,4-octafluoro-2-butanol
Inchi Code
1S/C4H2F8O/c5-2(6,4(10,11)12)1(13)3(7,8)9/h1,13H
InChI key
ZVXAXABPTOPGDK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1938920
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)