문서
ENAH3050302D
Enamine
3-(2-ethoxyphenyl)prop-2-enal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.22
Iupac Name
(2E)-3-(2-ethoxyphenyl)-2-propenal
Inchi Code
1S/C11H12O2/c1-2-13-11-8-4-3-6-10(11)7-5-9-12/h3-9H,2H2,1H3/b7-5+
InChI key
QSZJUEOFIBFGPM-FNORWQNLSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1851021