주요 문서
ENAH304F3585
Enamine
2-(3-bromofuran-2-yl)cyclohexan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(3-bromo-2-furyl)cyclohexanol
Inchi Code
1S/C10H13BrO2/c11-8-5-6-13-10(8)7-3-1-2-4-9(7)12/h5-7,9,12H,1-4H2
InChI key
RHOAHKPNAUTRGI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1636259