주요 문서
ENAH304F09C3
Enamine
1,4-dimethylcyclohexane-1-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1,4-dimethylcyclohexane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-8-3-5-9(2,7-10)6-4-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI key
LVLMKMOXYZKZRA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1619827
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)