주요 문서
ENAH304A3683
Enamine
3-(methoxymethyl)azetidine-3-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
126.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(methoxymethyl)azetidine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H10N2O/c1-9-5-6(2-7)3-8-4-6/h8H,3-5H2,1H3
InChI key
ABCJMTIVLFXYSE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-785332
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)