Iupac Name
lithium benzo[d]thiazole-2-sulfinate
Inchi Code
1S/C7H5NO2S2.Li/c9-12(10)7-8-5-3-1-2-4-6(5)11-7;/h1-4H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
SUJKKDZBPBLGDS-UHFFFAOYSA-M
Salt Data
[Li+]
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-753465
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: