주요 문서
ENAH3047937A
Enamine
3-aminodecanoic acid; trifluoroacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
301.31
MDL number:
Iupac Name
2,2,2-trifluoroacetic acid--3-aminodecanoic acid (1/1)
Inchi Code
1S/C10H21NO2.C2HF3O2/c1-2-3-4-5-6-7-9(11)8-10(12)13;3-2(4,5)1(6)7/h9H,2-8,11H2,1H3,(H,12,13);(H,6,7)
InChI key
BMZCMKJPCDEOBS-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-297575
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)