주요 문서
ENAH3047896A
Enamine
3-chloro-4-fluorophenyl chloroformate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-chloro-4-fluorophenyl carbonochloridate
Inchi Code
1S/C7H3Cl2FO2/c8-5-3-4(12-7(9)11)1-2-6(5)10/h1-3H
InChI key
PBLPIIJCXIHCRC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-281278
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)