주요 문서
ENAH30472FFA
Enamine
2-{7-thia-2,4,5-triazatricyclo[6.4.0.0,2,6]dodeca-1(12),3,5,8,10-pentaen-3-ylsulfanyl}acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
265.32
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
([1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3]benzothiazol-3-ylsulfanyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H7N3O2S2/c14-8(15)5-16-9-11-12-10-13(9)6-3-1-2-4-7(6)17-10/h1-4H,5H2,(H,14,15)
InChI key
TWHOAMHKGIWPPK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-236059
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)