주요 문서
ENAH3047217B
Enamine
4-[2-(pyridin-2-yl)ethoxy]aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-[2-(2-pyridinyl)ethoxy]aniline
Inchi Code
1S/C13H14N2O/c14-11-4-6-13(7-5-11)16-10-8-12-3-1-2-9-15-12/h1-7,9H,8,10,14H2
InChI key
JJNGKTZBDIIYMV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-231734
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)