주요 문서
ENAH30471FFD
Enamine
ethyl 1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
182.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H14N2O2/c1-4-11-7(3)6-8(10-11)9(12)13-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
UMXRSKKACFNPNO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-231352
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)