주요 문서
ENAH3046530A
Enamine
N,2,3-trimethylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
135.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(2,3-dimethylphenyl)-N-methylamine
Inchi Code
1S/C9H13N/c1-7-5-4-6-9(10-3)8(7)2/h4-6,10H,1-3H3
InChI key
BKGYPYOTCMXDGV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58416
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)