주요 문서
ENAH30463BA0
Enamine
3-oxo-2H,3H-furo[3,2-h]quinoline-5-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
283.69
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-oxo-2,3-dihydrofuro[3,2-h]quinoline-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H6ClNO4S/c12-18(15,16)9-4-7-8(14)5-17-11(7)10-6(9)2-1-3-13-10/h1-5,14H
InChI key
VHXJMIHMRUCVRK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41747
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)