주요 문서
ENAH3035E624
Enamine
(R)-cyclobutyl(pyridin-3-yl)methanamine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(R)-cyclobutyl(pyridin-3-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2.2ClH/c11-10(8-3-1-4-8)9-5-2-6-12-7-9;;/h2,5-8,10H,1,3-4,11H2;2*1H/t10-;;/m1../s1
InChI key
INVYPPVIQWXMQF-YQFADDPSSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496921
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496921
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)