주요 문서
ENAH3035E56A
Enamine
5-(trifluoromethyl)pyrazin-2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
164.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)-2-pyrazinol
Inchi Code
1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)3-1-10-4(11)2-9-3/h1-2H,(H,10,11)
InChI key
FZBNWYMJWPBFAS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496107
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496107
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)