주요 문서
ENAH3035E528
Enamine
rac-tert-butyl (1R,5R,6R)-6-amino-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl (1R,5R,6R)-6-amino-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H18N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-5-4-6-7(11)8(6)12/h6-8H,4-5,11H2,1-3H3/t6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
QYWHMAGYAFGLJH-BWZBUEFSSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499735
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6499735
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)