주요 문서
ENAH3035E36C
Enamine
[5-(iodomethyl)oxolan-3-yl]methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.06
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(5-(iodomethyl)tetrahydrofuran-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H11IO2/c7-2-6-1-5(3-8)4-9-6/h5-6,8H,1-4H2
InChI key
MDYCYZOFWQOLMN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494158
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494158
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)