주요 문서
ENAH3035DE1E
Enamine
N'-methyl-N'-oxobenzenecarboximidamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
150.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(E)-1-amino-N-methyl-1-phenylmethanimine oxide
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-10(11)8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,9H2,1H3/b10-8+
InChI key
YGYNZYUPAWVUEA-CSKARUKUSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488695
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6488695
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)