주요 문서
ENAH3035DD4B
Enamine
methyl 3-methoxy-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.15
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-methoxy-5-methylisoxazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9NO4/c1-4-5(7(9)11-3)6(10-2)8-12-4/h1-3H3
InChI key
BGZXQNUJOMUUOJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481257
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6481257
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)