주요 문서
ENAH3035D8B5
Enamine
N1-(naphthalen-1-yl)propane-1,3-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.28
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N~1~-(1-naphthyl)-1,3-propanediamine
Inchi Code
1S/C13H16N2/c14-9-4-10-15-13-8-3-6-11-5-1-2-7-12(11)13/h1-3,5-8,15H,4,9-10,14H2
InChI key
NETWUUKWXREPEI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4223205
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4223205
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)