주요 문서
ENAH3035D1F0
Enamine
1-iodo-2-isocyanobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.02
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
42-43
Iupac Name
1-iodo-2-isocyanobenzene
Inchi Code
1S/C7H4IN/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H
InChI key
LRVUESGQPSOZCA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1176891
Melting Point
42-43
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1176891
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)