주요 문서
ENAH3035CB8B
Enamine
methyl 3-(piperazin-1-yl)oxetane-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 3-(piperazin-1-yl)oxetane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H16N2O3/c1-13-8(12)9(6-14-7-9)11-4-2-10-3-5-11/h10H,2-7H2,1H3
InChI key
JAYJGEQVGGXCAY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156979
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156979
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)