주요 문서
ENAH2C55852D
Enamine
lithium(1+) ion 1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-1H-imidazole-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
lithium 1-(4-methoxybenzyl)-1H-imidazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H12N2O3.Li/c1-17-10-4-2-9(3-5-10)8-14-7-6-13-11(14)12(15)16;/h2-7H,8H2,1H3,(H,15,16);/q;+1/p-1
InChI key
UFZFQDOJVRXPGE-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
RT
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487389
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487389
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)