주요 문서
ENAH2C55821D
Enamine
(4-chloro-2-methoxyphenyl)(4-chlorophenyl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
282.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(4-chloro-2-methoxyphenyl)(4-chlorophenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C14H13Cl2NO/c1-18-13-8-11(16)6-7-12(13)14(17)9-2-4-10(15)5-3-9/h2-8,14H,17H2,1H3
InChI key
ANOZOYPFRUWWHG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478628
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6478628
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)