주요 문서
ENAH2C558002
Enamine
potassium trifluoro(oxan-2-yl)boranuide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.03
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
potassium trifluoro(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)borate
Inchi Code
1S/C5H9BF3O.K/c7-6(8,9)5-3-1-2-4-10-5;/h5H,1-4H2;/q-1;+1
InChI key
MSSNGMWPKVNYAU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482280
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482280
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)