주요 문서
ENAH2C557CF7
Enamine
N-(piperidin-3-yl)benzenesulfonamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
276.79
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(piperidin-3-yl)benzenesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H16N2O2S.ClH/c14-16(15,11-6-2-1-3-7-11)13-10-5-4-8-12-9-10;/h1-3,6-7,10,12-13H,4-5,8-9H2;1H
InChI key
BUPPBYGUKOIYOY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472550
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6472550
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)