주요 문서
ENAH2C557CD5
Enamine
2-[4-(methoxymethyl)pyrimidin-2-yl]ethan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
167.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(4-(methoxymethyl)pyrimidin-2-yl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C8H13N3O/c1-12-6-7-3-5-10-8(11-7)2-4-9/h3,5H,2,4,6,9H2,1H3
InChI key
YUDISKHKDSDHIP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477813
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477813
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)