주요 문서
ENAH2C557C33
Enamine
rac-(1R,3S)-3-(piperidine-1-carbonyl)cyclopentan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
196.29
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
((1S,3R)-3-aminocyclopentyl)(piperidin-1-yl)methanone
Inchi Code
1S/C11H20N2O/c12-10-5-4-9(8-10)11(14)13-6-2-1-3-7-13/h9-10H,1-8,12H2/t9-,10+/m0/s1
InChI key
WAHDPUARNKQMPS-VHSXEESVSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477224
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477224
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)