Iupac Name
2,2-difluorocyclohept-3-en-1-one
Inchi Code
1S/C7H8F2O/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(7)10/h3,5H,1-2,4H2
InChI key
HGMRZCYXWLJPJH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477992
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477992
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: