주요 문서
ENAH2C5579ED
Enamine
octahydro-1H-pyrimido[1,6-a]piperazin-6-one dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
octahydro-6H-pyrazino[1,2-c]pyrimidin-6-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N3O.2ClH/c11-7-9-2-1-6-5-8-3-4-10(6)7;;/h6,8H,1-5H2,(H,9,11);2*1H
InChI key
BTRFTLXEHAVVNK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474647
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6474647
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)