주요 문서
ENAH2C557782
Enamine
1-butyl-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
279.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-butyl-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C8H14IN3/c1-3-4-5-12-8(10)7(9)6(2)11-12/h3-5,10H2,1-2H3
InChI key
VQUQTSUYXYJKBY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5259140
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5259140
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)