주요 문서
ENAH2C557678
Enamine
3-bromo-2-chloro-5-(2-nitroprop-1-en-1-yl)thiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
282.54
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(E)-3-bromo-2-chloro-5-(2-nitroprop-1-en-1-yl)thiophene
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO2S/c1-4(10(11)12)2-5-3-6(8)7(9)13-5/h2-3H,1H3/b4-2+
InChI key
RUPPCELDZDHUQR-DUXPYHPUSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3347056
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3347056
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)