주요 문서
ENAH2C5575FF
Enamine
2-bromo-N-(2,2-dimethylpropyl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.1
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-N-neopentylacetamide
Inchi Code
1S/C7H14BrNO/c1-7(2,3)5-9-6(10)4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
InChI key
IFRWSGWGJXKGLZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2990788
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2990788
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)