주요 문서
ENAH2C5574B6
Enamine
sodium 2-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
sodium 2-(5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H6F3NO2.Na/c9-8(10,11)5-1-2-6(12-4-5)3-7(13)14;/h1-2,4H,3H2,(H,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
YQFJHUQFVDXIBH-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010266
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2010266
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)