주요 문서
ENAH2C55732C
Enamine
6-chloro-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.66
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H12ClN/c1-7-10-3-2-9(11)6-8(10)4-5-12-7/h2-3,6-7,12H,4-5H2,1H3
InChI key
MPXZXQCXHQSKAT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009506
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2009506
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)